Learn More
Qsonica Accessoires Q700 / Q500 : Portoir pour 8 tubes à essai
Une excellente solution pour maintenir les tubes en place en toute sécurité lors de l’utilisation des sonicateurs Q500 /Q700.
261.00€
Spécification
Type de produit | Portoir pour porte-tubes |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Sonde cup-horn (réf. n° 431C2) |
Code produit | Marque | Capacité | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15390372
|
Qsonica
451 |
Tubes Eppendorf en polypropylène de 8 x 1,5 ml | Vert |
261.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Contient 8 tubes de 1,5 ml
- Disponible pour les tubes Evergreen ou Eppendorf
Spécification
Portoir pour porte-tubes | |
Sonde cup-horn (réf. n° 431C2) |