Learn More
Molecular Probes™ Qdot™ 800 ITK™ Organic Quantum Dots
Points quantiques organiques Qdot™ 800 ITK™
Marque: Molecular Probes™ Q21771MP
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les points quantiques organiques Qdot™ 800 ITK™ constituent le matériau de départ idéal pour les applications nécessitant des solvants organiques tels que l’hexane, le toluène, le dichlorométhane ou le chloroforme. Ces matériaux sont fournis sous forme de solutions dans du décane et ne sont pas hydrosolubles. Ces points quantiques organiques Qdot™ ITK™ sont conçus pour les chercheurs qui souhaitent utiliser leurs propres méthodes pour transférer des points quantiques dans l’eau. Nos points quantiques organiques Qdot™ ITK™ sont fournis sous forme de solutions de 1 μm et sont disponibles dans 7 couleurs de sondes Qdot™.Caractéristiques importantes des points quantiques organiques Qdot™ ITK™ :
Propriétés des nanocristaux Qdot™
Les sondes Qdot™ sont idéales pour les applications d’imagerie et d’étiquetage nécessitant des signaux fluorescents lumineux et / ou un suivi en temps réel. Uniques parmi les réactifs fluorescents, les neuf couleurs disponibles des sondes Qdot™ peuvent être simultanément excitées par une seule source lumineuse (UV à bleu-vert). Cette propriété rend ces réactifs excellents pour les applications de multiplexage économiques et pratiques. Les étiquettes Qdot™ sont basées sur la nanotechnologie des semi-conducteurs et sont similaires à celles des protéines de taille moyenne.
À propos des réactifs du kit d’outils des innovateurs Qdot™ ITK™
Ces sondes Qdot™ ITK™ sont idéales pour les chercheurs qui souhaitent préparer des conjugués spécifiques (non stockés) pour leurs applications et qui ont besoin d’une fonctionnalité de conjugaison personnalisable.
D’autres formes de nanocristaux Qdot™ sont disponibles
En plus de la forme organique, nous proposons des points quantiques Qdot™ ITK™ avec des modifications PEG dérivées au carboxyle et à l’amine. Nous avons également développé une large gamme de conjugués de nanocristaux et de kits de marquage Qdot™. Étudiez les propriétés des nanocristaux Qdot™ ou lisez la section 6.6 — nanocristaux Qdot™ du guide Molecular Probes™ pour en découvrir davantage.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Non destiné à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.
Spécification
4 mL | |
Conserver à température ambiante. | |
Qdot™ 800 | |
ITK™, Qdot™ |
Point quantique | |
Température ambiante | |
Nanocristaux Qdot | |
800 |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.