Learn More
Molecular Probes™ Qdot™ 655 ITK™ Streptavidin Conjugate Kit
Kit de conjugué de streptavidine Qdot™ 655 ITK™
Marque: Molecular Probes™ Q10021MP
596.02 EUR valable jusqu'au 2024-09-28
Utilisez le code promo "21626" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21626
Description
Le kit de conjugué de streptavidine Qdot™ 655 ITK™ fournit le conjugué de streptavidine Qdot™ sous la forme de 250 μl d’une solution à 2 μM. Contrairement aux conjugués de streptavidine Qdot™, dans les conjugués de streptavidine Qdot™ ITK™, la streptavidine est fixée de façon covalente au revêtement amphiphile interne sans liant PEG. Ces conjugués Qdot™ peuvent être utilisés pour la liaison de sondes biotinylées. Le kit comprend également 30 ml de tampon d’incubation Qdot™.Spécification
2 μM | |
1 kit | |
Température ambiante | |
Conjugué de streptavidine (fluorescent) |
Qdot 655 | |
Conserver au réfrigérateur (2–8°C). | |
ITK™, Qdot™ |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.