Learn More
Molecular Probes™ Qdot™ 605 Biotin Conjugate Kit
Kit de conjugué de biotine Qdot™ 605
Marque: Molecular Probes™ Q10301MP
562.69 EUR valable jusqu'au 2024-09-28
Utilisez le code promo "21626" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21626
Description
Les nanocristaux Qdot™ 605 marqués à la biotine sont disponibles pour détecter les sondes de streptavidine ou pour créer des conjugués non covalents avec des molécules marquées à la streptavidine ou avec d’autres molécules biotinylées à l’aide d’un pont de streptavidine. Le produit est fourni sous forme de 250 μl d’une solution de 2 μM et comprend 30 ml de tampon d’incubation Qdot™.Spécification
1 kit | |
Température ambiante | |
Kit de conjugaison de biotine Qdot |
Conserver au réfrigérateur (2–8°C). | |
Qdot™ |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.