Learn More
Molecular Probes™ Qdot™ 545 ITK™ Amino (PEG) Quantum Dots
Points quantiques amino (PEG) Qdot™ 545 ITK™
Marque: Molecular Probes™ Q21591MP
752.40 EUR valable jusqu'au 2024-12-20
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les points quantiques amino (PEG) Qdot™ 545 ITK™ sont le matériau de départ idéal pour préparer des conjugués personnalisés de protéines ou autres biopolymères ultra brillants et photostables marqués par fluorescence. Ces sondes sont mises en fonction avec du PEG dérivé d’amine qui empêche les interactions non spécifiques et fournit une poignée pratique pour la conjugaison. Les points quantiques amino réagissent efficacement avec les isothiocyanates et les esters succinimidyliques, ou avec les acides carboxyliques natifs à l’aide de carbodiimides hydrosolubles tels que l’EDC. Ces dérivés peuvent être utilisés pour diverses applications d’étiquetage et de suivi nécessitant une fluorescence ultra brillante et stable. Nos points quantiques amino Qdot™ ITK™ sont fournis sous forme de solutions de 8 μm et sont disponibles en 8 couleurs de sondes Qdot™.Caractéristiques importantes des points quantiques amino Qdot™ ITK™ :
Propriétés des nanocristaux Qdot™
Les sondes Qdot™ sont idéales pour les applications d’imagerie et d’étiquetage nécessitant des signaux fluorescents lumineux et / ou un suivi en temps réel. Uniques parmi les réactifs fluorescents, les neuf couleurs disponibles des sondes Qdot™ peuvent être simultanément excitées par une seule source lumineuse (UV à bleu-vert). Cette propriété rend ces réactifs excellents pour les applications de multiplexage économiques et pratiques. Les étiquettes Qdot™ sont basées sur la nanotechnologie des semi-conducteurs et sont similaires à celles des protéines de taille moyenne.
À propos des réactifs du kit d’outils des innovateurs Qdot™ ITK™
Ces sondes Qdot™ ITK™ sont idéales pour les chercheurs qui souhaitent préparer des conjugués spécifiques (non stockés) pour leurs applications et qui ont besoin d’une fonctionnalité de conjugaison personnalisable.
D’autres formes de nanocristaux Qdot™ sont disponibles
En plus de la forme dérivée à l’amine, nous proposons des points quantiques Qdot™ ITK™ avec des modifications d’hydrocarbures carboxyliques et aliphatiques. Nous avons également développé une large gamme de conjugués de nanocristaux et de kits de marquage Qdot™. Étudiez les propriétés des nanocristaux Qdot™ ou lisez la section 6.6 — nanocristaux Qdot™ du guide Molecular Probes™ pour en découvrir davantage.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Non destiné à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.
Spécification
8 μM | |
Point quantique | |
Acide carboxylique, cétone, aldéhyde | |
Amine, amine primaire | |
Nanocristaux Qdot | |
545 |
250 µl | |
Conserver au réfrigérateur (2–8°C). | |
Température ambiante | |
Qdot™ 545 | |
ITK™, Qdot™ |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.