Learn More
Grant Instruments™ Systèmes de bloc chauffant à sec série QB, précision numérique
Offrent une excellente régulation de la température et un large choix de blocs interchangeables pour une flexibilité maximale. Les systèmes de bloc chauffant à sec Grant Instruments™ série QB, précision numérique, associent une régulation et une uniformité excellentes de la température avec une conception haute qualité et une grande polyvalence.
895.70€ - 1425.70€
Spécification
Matériau de la cuve | Aluminium |
---|---|
Matériau | Plastique résistant aux produits chimiques |
Plage de températures (métrique) | Température ambiante de +5°C à 130°C |
Type | Bain/bloc sec |
Stabilité de la température | 0,1° à 37°C |
Code produit | Marque | Profondeur (métrique) | Hauteur (métrique) | Longueur (métrique) | No. of Places | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Profondeur (métrique) | Hauteur (métrique) | Longueur (métrique) | No. of Places | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11450958
|
Grant Instruments™
QBD1 |
230 mm | 120 mm | 240 mm | Système monobloc |
895.70€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11470958
|
Grant Instruments™
QBD2 |
280 mm | 100 mm | 285 mm | Système à 2 blocs |
1134.20€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11480958
|
Grant Instruments™
QBD4 |
380 mm | 100 mm | 390 mm | Système à 4 blocs |
1425.70€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Offrent une excellente régulation de la température et un large choix de blocs interchangeables pour une flexibilité maximale.Les systèmes de bloc chauffant à sec Grant Instruments™ série QB, précision numérique, associent une régulation et une uniformité excellentes de la température avec une conception haute qualité et une grande polyvalence.
- Système de chauffage haute puissance pour le chauffage rapide de - 25°C à 100°C en seulement 15 minutes.
- Le rotor et les deux clés simples à utiliser permettent d’accéder à l’interface interactive pour une configuration et une utilisation rapides et précises
- Affichage numérique clair - facile à lire à distance pour une vérification instantanée
- Minuteur pratique, avec alarme sonore, pour le chronométrage de la réaction et de la fonction, par exemple démarrage / arrêt retardé du système de chauffage
- Large gamme de blocs interchangeables permettant de combiner et d’assortir des tubes à échantillons, au choix - outil d’extraction fourni en série pour le retrait facile et en toute sécurité des blocs.
- Couvercle de sécurité en option - protège les échantillons de la contamination et les utilisateurs de tout contact accidentel avec des blocs chauds
- Coupure en cas de surchauffe permettant de protéger les échantillons et le lieu de travail
- Construction solide et de haute qualité en aluminium “coolwall” rationalisé et plastique résistant aux produits chimiques - durable dans des environnements exigeants
- Format compact permettant d’optimiser l’utilisation de la paillasse
Specifications
Aluminium | |
Température ambiante de +5°C à 130°C | |
0,1° à 37°C | |
1 à 999 min | |
120 ou 230 V |
Plastique résistant aux produits chimiques | |
Bain/bloc sec | |
0,1° à 37°C | |
200 mm |