Learn More
Asecos™ Armoires de stockage de sécurité gris clair à deux portes Q-PEGASUS-90
Pour le stockage sûr et approuvé de substances dangereuses inflammables dans les zones de travail.
Marque: Asecos™ 3000204133649
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Conception extrêmement robuste avec surface anti-rayures
- Portes à triple charnière
- Éléments de sécurité assemblés à l’extérieur du compartiment de stockage pour une protection accrue contre la corrosion
- Manipulation à une main pour les armoires à double porte
- Le récipient reste dans une main lors de l’ouverture
- Les portes restent ouvertes dans le système de blocage des portes en série, ce qui permet le retrait ou le stockage pratique et sûr des récipients
- Les portes se ferment automatiquement après environ 60 secondes
- Signal sonore et visuel avant la fermeture des portes
- Conception moderne bicolore : choix parmi sept couleurs de porte différentes
- Étiquetage sans texte pour une utilisation optimale à l’international
- Portes verrouillables avec un verrou cylindrique, armoires pouvant être intégrées par le client dans un système de fermeture existant
- L’indicateur d’état du verrouillage (rouge / vert) signale l’état de verrouillage
- Conduits d’air intégrés prêts à être raccordés (DN 75) à un système d’évacuation technique
- Inspection visuelle de la fonction d’air d’échappement dans la grille d’échappement (rotor de ventilateur rotatif)
- Disponibles avec différentes combinaisons de tiroirs, d’étagères réglables en hauteur et de bacs inférieurs de collecte pour les fuites
- Conforme aux normes EN 14470-1 et TRGS 510
- Résistance au feu de 90 minutes
- Base de transport intégrée avec protection de la base amovible en option
- Alignement aisé – aides au réglage qui permettent de compenser les sols inégaux
Spécification
EN 14470-1 | |
615 x 1193 x 1953 mm | |
Stockage de substances dangereuses inflammables | |
2 | |
Gris clair |
6 tiroirs de 60 kg/29 L | |
Fermeture automatique | |
Tiroirs 60 kg/29 L chacun | |
540 kg | |
Armoire de stockage de sécurité |