Learn More
Aldéhyde pyruvique, 35à 45 % p/p solution aqueuse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11440528
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Pyruvic aldehyde is used in the synthesis and cytotoxicity evaluation of N-terminal analogues of tubulysin-U an antimitotic compound. Also used in the synthesis of imidazoles as potent calcitonin gene-related CGRP antagonists.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’aldéhyde pyruvique est utilisé dans la synthèse et l’évaluation de la cytotoxicité d’analogues N-terminaux de la tubulysine-U un composé antimitotique. Également utilisé dans la synthèse d’imidazoles comme antagonistes puissants du CGRP lié au gène de la calcitonine.
Solubilité
Il est soluble dans le DMSO, l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Stocker sous gaz inerte sec. Stockez à l’écart des agents oxydants et de l’air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78-98-8
Formule moléculaire C3H4O2
Poids moléculaire (g/mol) 72.06
Numéro MDL MFCD00006960
Clé InChI AIJULSRZWUXGPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methylglyoxal, pyruvaldehyde, pyruvic aldehyde, acetylformaldehyde, acetylformyl, propanal, 2-oxo, 2-ketopropionaldehyde, propanedione, propanolone, methyl glyoxal
CID PubChem 880
ChEBI CHEBI:17158
Nom IUPAC 2-oxopropanal
SMILES CC(=O)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyruvic aldehyde
Densité 1.2
Formule linéaire CH3COCHO
Indice de réfraction 1.405
Quantité 500 g
Beilstein 906750
Sensibilité Air Sensitive
Merck Index 14,6081
Informations sur la solubilité Soluble in DMSO,water.
Poids de la formule 72.06
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 35 à 45 % w/w de sol. aqueuse