Learn More
Acide pyruvique, 98 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10051410
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 127-17-3
Formule moléculaire C3H4O3
Poids moléculaire (g/mol) 88.06
Numéro MDL MFCD00002585
Clé InChI LCTONWCANYUPML-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyruvic acid, pyroracemic acid, 2-oxopropionic acid, acetylformic acid, alpha-ketopropionic acid, 2-ketopropionic acid, 2-oxopropanoate, propanoic acid, 2-oxo, 2-oxo-propionic acid, 2-oxopropansaeure
CID PubChem 1060
ChEBI CHEBI:32816
Nom IUPAC Acide2-oxopropanoïque
SMILES CC(=O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyruvic acid
Note relative au nom 98%
Point de fusion 11.8°C
Couleur Ambre ou incolore à jaune
Densité 1.2500g/mL
Point d’ébullition 165.0°C
Point d’éclair 82°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3COCO2H
Indice de réfraction 1.4260 to 1.4300
Quantité 500 g
Beilstein 03, 608
Fieser 01,974
Merck Index 15, 8135
Gravité spécifique 1.25
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Poids de la formule 88.06
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Extra pur
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Pyruvic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.