Learn More
Pyrrolidine, + de 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10120312
Click to view available options
Quantité:
5 mL
100 mL
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123-75-1
Formule moléculaire C4H10ClN
Poids moléculaire (g/mol) 107.58
Numéro MDL MFCD00005249
Clé InChI FCLZCOCSZQNREK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrahydropyrrole, tetrahydro pyrrole, azacyclopentane, azolidine, tetramethylenimine, butylenimine, perhydropyrrole, prolamine, 1-azacyclopentane, tetramethyleneimine
CID PubChem 31268
ChEBI CHEBI:33135
Nom IUPAC hydrogen pyrrolidine chloride
SMILES [H+].[Cl-].C1CCNC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyrrolidine
Note relative au nom 99+%
Densité 0.8660g/mL
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 mL
Fieser 01,972; 02,354; 03,240; 07,309; 08,428; 13,14
Poids de la formule 71.11