Learn More
Pyrrolidine-1-carboximidamide hydroiodure, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10653593
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 102392-83-6
Formule moléculaire C5H12IN3
Poids moléculaire (g/mol) 241.076
Numéro MDL MFCD00114285
Clé InChI XPASGQSDLPDWNV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyrrolidine-1-carboximidamide hydroiodide, pyrrolidinecarboxamidine, iodide, c5h11n3.hi
CID PubChem 2794596
Nom IUPAC pyrrolidine-1-carboximidamide ; hydroiodure
SMILES C1CCN(C1)C(=N)N.I
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyrrolidine-1-carboximidamide hydroiodide
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Poids de la formule 241.07
Pourcentage de pureté 97%