Learn More
Pyrrole, 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10764461
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-97-7
Formule moléculaire C4H5N
Poids moléculaire (g/mol) 67.09
Numéro MDL MFCD00005216
Clé InChI KAESVJOAVNADME-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyrrole, divinylenimine, azole, imidole, pyrrol, monopyrrole, divinyleneimine, 1-aza-2,4-cyclopentadiene, polypyrrole, unii-86s1zd6l2c
CID PubChem 8027
ChEBI CHEBI:19203
Nom IUPAC 1H-pyrrole
SMILES N1C=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyrrole
Point de fusion -23.0°C
Couleur Brun à incolore
Densité 0.9600g/mL
Point d’ébullition 129.0°C to 131.0°C
Point d’éclair 36°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5080 to 1.5100
Quantité 500 g
Beilstein 20,159
Merck Index 15,8128
Gravité spécifique 0.96
Informations sur la solubilité Solubility in water: 60g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in dilute alkalies, soluble in alcohol, ether and dilute acids, soluble in most organic solvents
Viscosité 1.317 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 67.09
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Extra pur
Forme physique Liquide