Learn More
Pyrrole, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Pyrrole plays a major role in synthesis of drugs, spices, agrochemicals, dyes, photographic chemicals and perfumes. It plays an important role in the electropolymerisation of macroporous conducting polymer films. It acts as a catalyst for polymerization process; as a standard substance in chromatographic analysis; as corrosion inhibitors and preservatives and as solvents for resins and terpenes. It is utilized to study the hydrogen-bond mediated coupling of 1,2,3-triazole to pyrrole and in the preparation of 1-(4-Chloro-benzoyl)-pyrrole by reacting with 4-Chloro-benzoyl chloride. In Ciamician-Dennstedt rearrangement, It is used to prepare 3-chloropyridine by reacting with dichlorocarbene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le pyrrole joue un rôle majeur dans la synthèse des médicaments, des épices, des produits agrochimiques, des colorants, des produits chimiques photographiques et des parfums. Il joue un rôle important dans l’électropolymérisation des films polymères conducteurs macroporeux. Il agit comme un catalyseur pour le processus de polymérisation ; comme substance standard dans l’analyse chromatographique ; comme inhibiteur de corrosion et conservateur, et comme solvant pour les résines et les terpènes. Il est utilisé pour étudier le couplage du 1,2,3-triazole au pyrrole par liaison hydrogène, et dans la préparation du 1-(4-Chloro-benzoyl)-pyrrole par réaction avec du chlorure de 4-chloro-benzoyl. Dans le cadre du réagencement de Ciamician-Dennstedt, il est utilisé pour préparer de la 3-chloropyridine par réaction avec du dichlorocarbène.
Solubilité
Miscible avec de l’alcool, de l’éther éthylique, des acides dilués et des solvants organiques. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’air, à la lumière et à l’humidité. Stockez-le dans un endroit frais. Incompatible avec les acides forts, les agents oxydants forts, les chlorures d’acide et les anhydrides d’acide.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Pyrrole |
Densité | 0.967 |
Point d’ébullition | 131°C |
Point d’éclair | 38°C (100°F) |
Odeur | Mild |
Indice de réfraction | 1.509 |
Quantité | 1000 g |
Numéro UN | UN1992 |
Beilstein | 1159 |
Sensibilité | Air and light sensitive |