Learn More
Chlorure de pyrophosphoryle, Thermo Scientific Chemicals
16.58€ - 281.00€
Identifiants chimiques
CAS 13498-14-1
Formule moléculaire Cl4O3P2
Poids moléculaire (g/mol) 251.745
Numéro MDL MFCD00061542
Clé InChI CNTIXUGILVWVHR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diphosphoryl chloride, pyrophosphoryl chloride, diphosphoryl tetrachloride, diphosphoric tetrachloride, pyrophosphoric tetrachloride, dichlorophosphoryl oxyphosphonoyl dichloride, pyrophosphoryl tetrachloride, pyrophosphorylchloride, phosphorodichloridic anhydride
CID PubChem 4432411
SMILES O=P(OP(=O)(Cl)Cl)(Cl)Cl
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11358027
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
022362.02
0.5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11348027
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
022362.06
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11368027
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
022362.14
25 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Pyrophosphoryl chloride serves as a reductive chlorination reagent used in the synthesis of quetiapine. It acts as a phosphorylating agent involved in nucleoside synthesis. It plays an important role in Vilsmeier formylation and glyoxylation reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
13498-14-1
251.745
CNTIXUGILVWVHR-UHFFFAOYSA-N
4432411
Cl4O3P2
MFCD00061542
diphosphoryl chloride, pyrophosphoryl chloride, diphosphoryl tetrachloride, diphosphoric tetrachloride, pyrophosphoric tetrachloride, dichlorophosphoryl oxyphosphonoyl dichloride, pyrophosphoryl tetrachloride, pyrophosphorylchloride, phosphorodichloridic anhydride
O=P(OP(=O)(Cl)Cl)(Cl)Cl
Spécification
101°C (10mmHg)
-17°C
Incolore à jaune
Cl4O3P2
UN3264
Reacts violently with waterMiscible with most organic solvents.
O=P(OP(=O)(Cl)Cl)(Cl)Cl
4432411
Acrid
1.82g/mL
Pyrophosphoryl chloride
13498-14-1
Liquide
MFCD00061542
diphosphoryl chloride, pyrophosphoryl chloride, diphosphoryl tetrachloride, diphosphoric tetrachloride, pyrophosphoric tetrachloride, dichlorophosphoryl oxyphosphonoyl dichloride, pyrophosphoryl tetrachloride, pyrophosphorylchloride, phosphorodichloridic anhydride
CNTIXUGILVWVHR-UHFFFAOYSA-N
251.745
251.76
Air & Moisture Sensitive
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H314-H318
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 8; Packaging Group: I
missing translation for 'einecsNumber' : 236-824-4
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote