Learn More
Corning™ Agitateurs numériques pour plateau Pyroceram™, 230 V
Cette unité économique indique précisément les vitesses d’agitation sur un affichage numérique pratique
778.52€
Spécification
Vitesse | 60 à 1 150 tr/min |
---|---|
Matériau de la plaque supérieure | Pyrocérame |
Tension | 230 V |
Alimentation électrique | 230 V, 50 Hz |
Ampérage | 0,4 A |
Code produit | Marque | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10655105
|
Corning™
6796-610D |
PC-610D (marquage CE) |
778.52€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Plaque Pyroceram
- L’écran numérique clignote lorsque les vitesses d’agitation définies sont atteintes
- Vitesse d’agitation à ± 5 % du réglage choisi
- Le bouton d’alimentation émet un avertissement si l’unité est branchée
- L’inclination du panneau avant limite les dommages causés par les débordements
Spécification
60 à 1 150 tr/min | |
230 V | |
0,4 A |
Pyrocérame | |
230 V, 50 Hz | |
50 Hz |