Learn More
Thermo Scientific Chemicals Violet de Pyrocatéchol, pur, qualité indicatrice
Code produit. 10366880
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 115-41-3
Formule moléculaire C19H14O7S
Poids moléculaire (g/mol) 386.37
Numéro MDL MFCD00005868
Clé InChI RRRCKIRSVQAAAS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Pyrocatecholsulfonephthalein
CID PubChem 66993
Nom IUPAC 4-[3-(3,4-dihydroxyphényl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]benzène-1,2-diol
SMILES OC1=CC=C(C=C1O)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C(O)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyrocatechol Violet
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, 2-methoxyethanol
Spectre IR Authentique
Lambda max. 441 to 449nm (in methanol)
Poids de la formule 386.36
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Extinction spécifique 375 (at lambda max, methanol) min.
Compatibilité for complexometric det. of metal oxides: passes
Couleur Marron ou vert
Quantité 5 g
Forme physique Métallique ou poudre cristalline