Learn More
Acide pyrimidine-5-boronique hémihydraté, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
89.60€ - 291.00€
Identifiants chimiques
CAS | 696602-91-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H12B2N4O5 |
Poids moléculaire (g/mol) | 265.827 |
Numéro MDL | MFCD03002366 |
Clé InChI | YXMKGFBYXBTOJS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | pyrimidin-5-ylboronic acid hemihydrate, pyrimidine-5-boronic acid hemihydrate, 132.91 anhydrous, c4h5bn2o2.5h2o, bis pyrimidin-5-ylboronic acid hydrate |
CID PubChem | 67112167 |
Nom IUPAC | Acide pyrimidine-5-ylboronique ; hydrate |
SMILES | B(C1=CN=CN=C1)(O)O.B(C1=CN=CN=C1)(O)O.O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11482260
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H29212.03 |
1 g |
89.60€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11492260
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H29212.09 |
10 g |
291.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is employed as a intermediates for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsIl est utilisé comme intermédiaire pour les produits pharmaceutiques.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
Identifiants chimiques
696602-91-2 | |
265.827 | |
YXMKGFBYXBTOJS-UHFFFAOYSA-N | |
67112167 | |
B(C1=CN=CN=C1)(O)O.B(C1=CN=CN=C1)(O)O.O |
C8H12B2N4O5 | |
MFCD03002366 | |
pyrimidin-5-ylboronic acid hemihydrate, pyrimidine-5-boronic acid hemihydrate, 132.91 anhydrous, c4h5bn2o2.5h2o, bis pyrimidin-5-ylboronic acid hydrate | |
Acide pyrimidine-5-ylboronique ; hydrate |
Spécification
Pyrimidine-5-boronic acid hemihydrate | |
>300°C | |
MFCD03002366 | |
YXMKGFBYXBTOJS-UHFFFAOYSA-N | |
Acide pyrimidine-5-ylboronique ; hydrate | |
67112167 | |
97% |
696602-91-2 | |
C8H12B2N4O5 | |
pyrimidin-5-ylboronic acid hemihydrate, pyrimidine-5-boronic acid hemihydrate, 132.91 anhydrous, c4h5bn2o2.5h2o, bis pyrimidin-5-ylboronic acid hydrate | |
B(C1=CN=CN=C1)(O)O.B(C1=CN=CN=C1)(O)O.O | |
265.827 | |
132.91 (123.91 Anhydrous) |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : 2° à 8°C
RUO – Research Use Only