Learn More
Pyrido[3,2-d][1,3] thiazole-2-thiol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10531322
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 57135-09-8
Formule moléculaire C6H4N2S2
Poids moléculaire (g/mol) 168.232
Numéro MDL MFCD00178760
Clé InChI WITYIAHCBUYCSY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme thiazolo 5,4-b pyridine-2 1h-thione, thiazolo 5,4-b pyridine-2-thiol, 1,3 thiazolo 5,4-b pyridine-2-thiol, pyrido 3,2-d 1,3 thiazole-2-thiol, 2-mercaptothiazolo 5,4-b pyridine, pyrido 3,2-d-1,3-thiazol-2-thiol, 2-mercapto-1,3 thiazolo 5,4-b pyridine, 2-sulphanyl-1,3 thiazolo 5,4-b pyridine, 1h-1,3 thiazolo 5,4-b pyridine-2-thione, thiazolo 5,4-b pyridine-2-thione
CID PubChem 2782239
Nom IUPAC 1H-[1,3]thiazolo[5,4-b]pyridine-2-thione
SMILES C1=CC2=C(N=C1)SC(=S)N2
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyrido[3, 2-d][1, 3]thiazole-2-thiol
% min. CAS 95.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 168.24
Pourcentage de pureté 95%