Learn More
Pyrido[3,2-d][1,3] thiazole-2-thiol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Pyrido[3, 2-d][1, 3]thiazole-2-thiol |
% min. CAS | 95.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 95% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 250 mg |
Poids de la formule | 168.24 |
Pourcentage de pureté | 95% |