Learn More
Pyridine-d5, pour RMN, 100,0 % d’atomes D, Thermo Scientific Chemicals
41.91€ - 462.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7291-22-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H5N |
Poids moléculaire (g/mol) | 84.13 |
Numéro MDL | MFCD00044639 |
Clé InChI | JUJWROOIHBZHMG-RALIUCGRSA-N |
Synonyme | pyridine-d5, 2h5 pyridine, c5d5n, 2 h? pyridine, pyridine d5, pyridine,crude,light, pyridine, perdeutero, ∼2∼h_5_ pyridine, de85c |
CID PubChem | 558519 |
Nom IUPAC | 2,3,4,5,6-pentadeutériopyridine |
SMILES | [2H]C1=NC([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10154290
|
Thermo Scientific Acros
176170010 |
1 ml | Flacon en verre |
41.91€
1mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10594321
|
Thermo Scientific Acros
176170100 |
10 ml | Flacon en verre |
244.22€
10mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10639443
|
Thermo Scientific Acros
176170250 |
25 ml | Flacon en verre | N/A | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour NMRIdentifiants chimiques
7291-22-7 | |
84.13 | |
JUJWROOIHBZHMG-RALIUCGRSA-N | |
558519 | |
[2H]C1=NC([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H] |
C5H5N | |
MFCD00044639 | |
pyridine-d5, 2h5 pyridine, c5d5n, 2 h? pyridine, pyridine d5, pyridine,crude,light, pyridine, perdeutero, ∼2∼h_5_ pyridine, de85c | |
2,3,4,5,6-pentadeutériopyridine |
Spécification
Pyridine-d5 | |
Incolore | |
1,0500 g/ml | |
20°C | |
0,02% max. (coulométrique) | |
-41.0°C | |
C5H5N | |
20, III, 2305 | |
JUJWROOIHBZHMG-RALIUCGRSA-N | |
2,3,4,5,6-pentadeutériopyridine | |
558519 | |
RMN |
Liquide | |
100 atom%D | |
99,95% min | |
1.506 | |
7291-22-7 | |
114.4°C | |
MFCD00044639 | |
pyridine-d5, 2h5 pyridine, c5d5n, 2 h? pyridine, pyridine d5, pyridine,crude,light, pyridine, perdeutero, ∼2∼h_5_ pyridine, de85c | |
[2H]C1=NC([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H] | |
84.13 | |
84.14 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Nocif par contact cutané.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par inhalation.
Liquide et vapeur très inflammables.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Ground/Bond container and receiving equipment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger
- Pyridine-d5
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.