Learn More
Pyridine-d5, pour RMN, avec 0,03 % de TMS, 100,0 % d’atomes D, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10326641
Click to view available options
Quantité:
5 ml
10 ml
25 ml
Conditionnement:
Flacon en verre
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7291-22-7, 75-76-3
Formule moléculaire C5H5N
Poids moléculaire (g/mol) 84.13
Numéro MDL MFCD00044639
Clé InChI JUJWROOIHBZHMG-RALIUCGRSA-N
Synonyme pyridine-d5, 2h5 pyridine, c5d5n, 2 h? pyridine, pyridine d5, pyridine,crude,light, pyridine, perdeutero, ∼2∼h_5_ pyridine, de85c
CID PubChem 558519
Nom IUPAC 2,3,4,5,6-pentadeutériopyridine
SMILES [2H]C1=NC([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H]
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyridine-d5
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Note relative au nom 100.0 atom% D
Densité 1,0500 g/ml
Deutérium (D) 99,95% min
Point d’éclair 20°C
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.507
Eau 0,02% max. (coulométrique)
Quantité 5 ml
Point de fusion -41.0°C
Point d’ébullition 114.4°C
Beilstein 20, III, 2305
Poids de la formule 84.14
Qualité RMN
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Pyridine-d5
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.