Learn More
Pyridine-d5, 99,5 % (isotopique), Thermo Scientific Chemicals
38.00€ - 134.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7291-22-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H5N |
Poids moléculaire (g/mol) | 84.13 |
Numéro MDL | MFCD00044639 |
Clé InChI | JUJWROOIHBZHMG-RALIUCGRSA-N |
Synonyme | pyridine-d5, 2h5 pyridine, c5d5n, 2 h? pyridine, pyridine d5, pyridine,crude,light, pyridine, perdeutero, ∼2∼h_5_ pyridine, de85c |
CID PubChem | 558519 |
Nom IUPAC | (²H₅)pyridine |
SMILES | [2H]C1=NC([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11387928
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036471.04 |
2g |
38.00€
2g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11397928
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036471.09 |
10g |
134.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Pyridine-d{5} is used in the synthesis complexes with cobalt(II) halides, pyridine-d5, a deuterated form of pyridine, ionic liquid matrices (ILMs).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7291-22-7 | |
84.13 | |
JUJWROOIHBZHMG-RALIUCGRSA-N | |
558519 | |
[2H]C1=NC([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H] |
C5H5N | |
MFCD00044639 | |
pyridine-d5, 2h5 pyridine, c5d5n, 2 h? pyridine, pyridine d5, pyridine,crude,light, pyridine, perdeutero, ∼2∼h_5_ pyridine, de85c | |
(²H₅)pyridine |
Spécification
Pyridine-d5 | |
Isotopic | |
20°C (68°F) | |
1,506 | |
-42°C | |
C5H5N | |
UN1282 | |
pyridine-d5, 2h5 pyridine, c5d5n, 2 h? pyridine, pyridine d5, pyridine,crude,light, pyridine, perdeutero, ∼2∼h_5_ pyridine, de85c | |
JUJWROOIHBZHMG-RALIUCGRSA-N | |
(²H₅)pyridine | |
558519 | |
99.5% |
Liquide | |
1,05 g/ml | |
Désagréable | |
7291-22-7 | |
115°C | |
MFCD00044639 | |
114377 | |
Soluble in water,alcohol,ether,acetone,and benzene. | |
[2H]C1=NC([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H] | |
84.13 | |
84.14 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H225-H302-H312-H332
Liquide et vapeurs très inflammables.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Nocif par inhalation.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H225-H302+H312+H332-H315-H319
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :PYRIDINE
missing translation for 'einecsNumber' : 203-720-2
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only