Learn More
Pyridine, réactif ACS, ≥99 %, Honeywell™ Riedel-de Haën™
Réactif ACS,≥99,0%
81.87€ - 458.27€
Identifiants chimiques
CAS | 110-86-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H5N |
Poids moléculaire (g/mol) | 79.102 |
Numéro MDL | MFCD00011732 |
Clé InChI | JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717 |
CID PubChem | 1049 |
ChEBI | CHEBI:16227 |
Nom IUPAC | pyridine |
SMILES | C1=CC=NC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15685090
|
Honeywell-Riedel-de Haen
360570-100ML |
100 mL | Flacon en verre |
81.87€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15605100
|
Honeywell-Riedel-de Haen
360570-2.5L |
2.5 L | Flacon en verre |
458.27€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
SOLVANTS ACS D’UTILISATION GENERALE
- Solution économique pour des applications telles que la HPLC à échelle préparative, le nettoyage et la synthèse organique
- Convient aux applications moins exigeantes telles que la HPLC isocratique de routine
- Variation et diminution des problèmes de suivi de contamination par des solvants
- Tous les solvants sont testés pour répondre aux spécifications d’utilisation générale d’ACS
Identifiants chimiques
110-86-1 | |
79.102 | |
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N | |
1049 | |
pyridine |
C5H5N | |
MFCD00011732 | |
azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717 | |
CHEBI:16227 | |
C1=CC=NC=C1 |
Spécification
Pyridine | |
-42°C | |
Incolore | |
115°C | |
17°C (62.6°F) | |
Unpleasant | |
C5H5N | |
10mmHg (13.2°C), 20mmHg (25°C) | |
103233 | |
Completely miscible in water | |
C1=CC=NC=C1 | |
79.102 | |
CHEBI:16227 | |
≥99% |
8.8 (at 20°C) | |
110-86-1 | |
0.978g/mL at 25°C | |
1.8% to 12.4% (V) | |
899°F | |
Liquide | |
MFCD00011732 | |
UN1282 | |
azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717 | |
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N | |
pyridine | |
1049 | |
79.1g/mol |
Sécurité et traitement
P210-P280-P305 + P351 + P338
missing translation for 'dotInformation' : classe 3 - PG 2 - Pyridine
missing translation for 'rtecsNumber' : 203-809-9
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Pyridine
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: pyridine