Learn More
Pyridine, ≥99 %, qualité réactif, Honeywell™
Code produit. 15638040
Click to view available options
Quantité:
250 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Qualité réactif,≥99 %
  • ≥ 95 %, destiné à un usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-86-1
Formule moléculaire C5H5N
Poids moléculaire (g/mol) 79.102
Numéro MDL MFCD00011732
Clé InChI JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
CID PubChem 1049
ChEBI CHEBI:16227
Nom IUPAC pyridine
SMILES C1=CC=NC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyridine
pH 8.8 (at 20°C)
Point de fusion -42°C
Couleur Incolore
Densité 0.978g/mL at 25°C
Point d’ébullition 115°C (1013 hPa)
Quantité 1 L
Limite d’explosion 0.124
Point d’éclair 17°C (62.6°F)
Température d’allumage 899°F
Odeur Unpleasant
Conditionnement Bouteille en verre
Forme physique Liquide
Tension de vapeur 10mmHg (13.2°C), 20mmHg (25°C)
Numéro UN UN1282
Beilstein 103233
Informations sur la solubilité Fully miscible in water
Poids de la formule 79.1g/mol
Pourcentage de pureté ≥99%