Learn More
Pyridine, 99+ %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10617954
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Flacon en verre EcoSafPak™
Tambour métallique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-86-1
Formule moléculaire C5H5N
Poids moléculaire (g/mol) 79.102
Numéro MDL MFCD00011732
Clé InChI JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
CID PubChem 1049
ChEBI CHEBI:16227
Nom IUPAC pyridine
SMILES C1=CC=NC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyridine
Point de fusion -42.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.9780g/mL
Point d’ébullition 115.0°C to 116.0°C
Quantité 25 L
Point d’éclair 17°C
Conditionnement Tambour métallique
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.5085 to 1.5105
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Résidus après évaporation 0.002% max.
Gravité spécifique 0.978
Tension de vapeur Vapor Pressure: 20mbar at 20°C
Numéro UN 1282
Viscosité 0.95 mPa.s (20°C)
Beilstein 20, 181
Eau 0.1% max. (K.F.)
Fieser 01,958; 02,349; 04,414; 06,497; 11,448; 12,416; 13,293; 15,1; 17,153
Merck Index 15, 8081
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and most other common, organic solvents
Poids de la formule 79.1
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Réactif ACS