Learn More
Pyridine-4-carboxaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11453404
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Pyridine-4-carboxaldehyde is an heterocyclic building block used for the synthesis of various pharmaceutical compounds, such as new 1,4-dihydropyridin-4-yl-phenoxyacetohydrazones, having anticonvulsant and anti-inflammatory properties.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le composé pyridine-4-carboxaldéhyde est un bloc de construction hétérocyclique utilisé pour la synthèse de divers composés pharmaceutiques, tels que les nouveaux composés 1,4-dihydropyridine-4-yl-phénoxyacétohydrazones, ayant des propriétés anti-convulsivantes et anti-inflammatoires.
Solubilité
Soluble dans l’eau (20 mg/ml à 20°C), l’éthanol et l’acétone.
Remarques
Il est sensible à l’air et à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 872-85-5
Formule moléculaire C6H5NO
Poids moléculaire (g/mol) 107.112
Numéro MDL MFCD00006425
Clé InChI BGUWFUQJCDRPTL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-pyridinecarboxaldehyde, isonicotinaldehyde, 4-formylpyridine, isonicotinic aldehyde, p-pyridinealdehyde, pyridine-4-carboxaldehyde, 4-pyridinealdehyde, 4-pyridylaldehyde, 4-pyridinecarbaldehyde, pyridine-4-aldehyde
CID PubChem 13389
Nom IUPAC pyridine-4-carbalaldéhyde
SMILES C1=CN=CC=C1C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyridine-4-carboxaldehyde
Point de fusion -4°C
Densité 1.132
Point d’ébullition 198°C
Point d’éclair 75°C (167°F)
Indice de réfraction 1.544
Quantité 100 g
Beilstein 105342
Sensibilité Air and light sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water (20mg/ml at 20°C),ethanol and acetone.
Poids de la formule 107.11
Pourcentage de pureté 97%