Learn More
Chlorhydrate d’acide pyridine-4-boronique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
42.40€ - 159.00€
Identifiants chimiques
CAS | 913835-65-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H7BClNO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 159.38 |
Numéro MDL | MFCD06201888 |
Clé InChI | NCZXYQJUECNKAD-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | pyridine-4-boronic acid hydrochloride, pyridin-4-ylboronic acid hydrochloride, pyridine-4-boronic acid, hcl, 4-pyridineboronic acid, hydrochloride, pyridine-4-boronic acid hcl, pyridine-4-boronic acid-hydrogen chloride, boronicacid, b-4-pyridinyl-, hydrochloride 1:1, c5h6bno2.hcl, pyridineboronic acid, 4-, hcl, 4-pyridineboronic acid, hcl |
CID PubChem | 44118740 |
Nom IUPAC | Acide pyridine-4-ylboronique ; chlorhydrate |
SMILES | Cl.OB(O)C1=CC=NC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15479397
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52648.03 |
1 g |
42.40€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15489397
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52648.06 |
5 g |
159.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
913835-65-1 | |
159.38 | |
NCZXYQJUECNKAD-UHFFFAOYSA-N | |
44118740 | |
Cl.OB(O)C1=CC=NC=C1 |
C5H7BClNO2 | |
MFCD06201888 | |
pyridine-4-boronic acid hydrochloride, pyridin-4-ylboronic acid hydrochloride, pyridine-4-boronic acid, hcl, 4-pyridineboronic acid, hydrochloride, pyridine-4-boronic acid hcl, pyridine-4-boronic acid-hydrogen chloride, boronicacid, b-4-pyridinyl-, hydrochloride 1:1, c5h6bno2.hcl, pyridineboronic acid, 4-, hcl, 4-pyridineboronic acid, hcl | |
Acide pyridine-4-ylboronique ; chlorhydrate |
Spécification
Pyridine-4-boronic acid hydrochloride | |
340°C | |
MFCD06201888 | |
NCZXYQJUECNKAD-UHFFFAOYSA-N | |
Acide pyridine-4-ylboronique ; chlorhydrate | |
44118740 | |
95% |
913835-65-1 | |
C5H7BClNO2 | |
pyridine-4-boronic acid hydrochloride, pyridin-4-ylboronic acid hydrochloride, pyridine-4-boronic acid, hcl, 4-pyridineboronic acid, hydrochloride, pyridine-4-boronic acid hcl, pyridine-4-boronic acid-hydrogen chloride, boronicacid, b-4-pyridinyl-, hydrochloride 1:1, c5h6bno2.hcl, pyridineboronic acid, 4-, hcl, 4-pyridineboronic acid, hcl | |
Cl.OB(O)C1=CC=NC=C1 | |
159.38 | |
159.38 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : 2° à 8°C
RUO – Research Use Only