Learn More
Acide pyridine-4-boronique, 97 %, Thermo Scientific™
35.65€ - 290.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1692-15-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H6BNO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 122.92 |
Numéro MDL | MFCD01074545 |
Clé InChI | QLULGIRFKAWHOJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | pyridine-4-boronic acid, 4-pyridineboronic acid, 4-pyridylboronic acid, pyridin-4-yl boronic acid, 4-pyridinylboronic acid, pyridin-4-yl-4-boronic acid, 4-pyridinebornic acid, pyridyl-4-boronic acid, 4-pyridinyl boronic acid, pyridine-4-ylboronic acid |
CID PubChem | 2734379 |
SMILES | OB(O)C1=CC=NC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10337853
|
Thermo Scientific Maybridge
CC04212DA |
1 g | Flacon en verre ambré |
35.65€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10503153
|
Thermo Scientific Maybridge
CC04212EA |
10 g | Flacon en verre ambré |
290.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Identifiants chimiques
1692-15-5 | |
122.92 | |
QLULGIRFKAWHOJ-UHFFFAOYSA-N | |
2734379 |
C5H6BNO2 | |
MFCD01074545 | |
pyridine-4-boronic acid, 4-pyridineboronic acid, 4-pyridylboronic acid, pyridin-4-yl boronic acid, 4-pyridinylboronic acid, pyridin-4-yl-4-boronic acid, 4-pyridinebornic acid, pyridyl-4-boronic acid, 4-pyridinyl boronic acid, pyridine-4-ylboronic acid | |
OB(O)C1=CC=NC=C1 |
Spécification
Pyridin-4-ylboronic acid | |
97% | |
MFCD01074545 | |
QLULGIRFKAWHOJ-UHFFFAOYSA-N | |
acide (pyridin-4-yl)boronique | |
2734379 | |
97% |
1692-15-5 | |
C5H6BNO2 | |
pyridine-4-boronic acid, 4-pyridineboronic acid, 4-pyridylboronic acid, pyridin-4-yl boronic acid, 4-pyridinylboronic acid, pyridin-4-yl-4-boronic acid, 4-pyridinebornic acid, pyridyl-4-boronic acid, 4-pyridinyl boronic acid, pyridine-4-ylboronic acid | |
OB(O)C1=CC=NC=C1 | |
122.92 | |
122.92 |