Learn More
Acide pyridine-3-boronique, Thermo Scientific Chemicals
59.50€ - 172.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1692-25-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H6BNO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 122.92 |
Numéro MDL | MFCD00674177 |
Clé InChI | ABMYEXAYWZJVOV-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | pyridine-3-boronic acid, 3-pyridylboronic acid, 3-pyridineboronic acid, pyridin-3-yl boronic acid, 3-pyridinylboronic acid, pyridin-3-yl-3-boronic acid, 3-pyridineboric acid, 3-pyridinebornic acid, pyridyl-3-boronic acid, pyridine 3-boronic acid |
CID PubChem | 2734378 |
Nom IUPAC | Acide pyridine-3-ylboronique |
SMILES | OB(O)C1=CC=CN=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11338126
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L15040.03 |
1 g | |||||||
11348126
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L15040.06 |
5 g |
172.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsRéactif utilisé pour la préparation de réactions de couplage croisé Suzuki-Miyaura sans phosphine, de couplage Suzuki-Miyaura régiosélectif et d’aminocarbonylation et d’annulation intermoléculaires catalysées par le palladium, de N-arylation à l’aide de catalyseurs d’acétylacétonate de cuivre, de cyanation à médiation par le cuivre et de cyanation régiosélective de benzènes riches en électrons, de chaînes New linear poly(phénylpyridyle) par couplage Suzuki et foldamères d’oligopropyridyle en guide d’imitation de la torsion en hélice.
Solubilité
Légèrement soluble dans le méthanol.
Remarques
Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
Identifiants chimiques
1692-25-7 | |
122.92 | |
ABMYEXAYWZJVOV-UHFFFAOYSA-N | |
2734378 | |
OB(O)C1=CC=CN=C1 |
C5H6BNO2 | |
MFCD00674177 | |
pyridine-3-boronic acid, 3-pyridylboronic acid, 3-pyridineboronic acid, pyridin-3-yl boronic acid, 3-pyridinylboronic acid, pyridin-3-yl-3-boronic acid, 3-pyridineboric acid, 3-pyridinebornic acid, pyridyl-3-boronic acid, pyridine 3-boronic acid | |
Acide pyridine-3-ylboronique |
Spécification
Pyridine-3-boronic acid | |
>300°C | |
MFCD00674177 | |
pyridine-3-boronic acid, 3-pyridylboronic acid, 3-pyridineboronic acid, pyridin-3-yl boronic acid, 3-pyridinylboronic acid, pyridin-3-yl-3-boronic acid, 3-pyridineboric acid, 3-pyridinebornic acid, pyridyl-3-boronic acid, pyridine 3-boronic acid | |
ABMYEXAYWZJVOV-UHFFFAOYSA-N | |
Acide pyridine-3-ylboronique | |
2734378 |
1692-25-7 | |
C5H6BNO2 | |
471943 | |
Slightly soluble in methanol. | |
OB(O)C1=CC=CN=C1 | |
122.92 | |
122.92 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335-H500
missing translation for 'einecsNumber' : 000-000-0
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : 2° à 8°C
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche