Learn More
Acide pyridine-2-boronique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
156.00€ - 453.00€
Identifiants chimiques
CAS | 197958-29-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H6BNO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 122.92 |
Numéro MDL | MFCD00151844 |
Clé InChI | UMLDUMMLRZFROX-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-pyridineboronic acid, pyridine-2-boronic acid, 2-pyridinylboronic acid, 2-pyridylboronic acid, pyridin-2-boronic acid, pyridylboronic acid, boronic acid, 2-pyridinyl, 2-pyridineboronicacid, 2-pyridinyl-boronic acid, pyridinylboronic acid |
CID PubChem | 2762745 |
Nom IUPAC | Acide pyridine-2-ylboronique |
SMILES | OB(O)C1=CC=CC=N1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15400068
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H53314.MD |
250 mg |
156.00€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15490058
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H53314.03 |
1 g |
453.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Pyridine-2-boronic acid is used as a key starting material for the formation of pyridyl boronic ester such as pyridine-2-boronic acid dimethyl ester. Furthermore, the dimethyl ester reacts with bromquinoline to prepare the 2-pyridyl derivative of quinoline.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’acide pyridine-2-boronique est utilisé comme matériau de départ important pour la formation d’ester pyridyle boronique tel que l’ester diméthylique de l’acide pyridine-2-boronique. De plus, l’ester diméthylique réagit avec la bromoquinoline pour préparer le dérivé 2-pyridyl de la quinoline.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
197958-29-5 | |
122.92 | |
UMLDUMMLRZFROX-UHFFFAOYSA-N | |
2762745 | |
OB(O)C1=CC=CC=N1 |
C5H6BNO2 | |
MFCD00151844 | |
2-pyridineboronic acid, pyridine-2-boronic acid, 2-pyridinylboronic acid, 2-pyridylboronic acid, pyridin-2-boronic acid, pyridylboronic acid, boronic acid, 2-pyridinyl, 2-pyridineboronicacid, 2-pyridinyl-boronic acid, pyridinylboronic acid | |
Acide pyridine-2-ylboronique |
Spécification
Pyridine-2-boronic acid | |
>300°C | |
MFCD00151844 | |
UMLDUMMLRZFROX-UHFFFAOYSA-N | |
Acide pyridine-2-ylboronique | |
2762745 | |
95% |
197958-29-5 | |
C5H6BNO2 | |
2-pyridineboronic acid, pyridine-2-boronic acid, 2-pyridinylboronic acid, 2-pyridylboronic acid, pyridin-2-boronic acid, pyridylboronic acid, boronic acid, 2-pyridinyl, 2-pyridineboronicacid, 2-pyridinyl-boronic acid, pyridinylboronic acid | |
OB(O)C1=CC=CC=N1 | |
122.92 | |
122.92 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : −30° à −10°C
RUO – Research Use Only