Learn More
Dichlorhydrate de pyridine-2,6-dicarbonyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
21.40€ - 168.00€
Identifiants chimiques
CAS | 3739-94-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H3Cl2NO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 204.006 |
Numéro MDL | MFCD00006289 |
Clé InChI | GWHOGODUVLQCEB-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2,6-pyridinedicarbonyl dichloride, 2,6-pyridinedicarboxylic acid chloride, pyridine-2,6-dicarbonyl dichloride, 2,6-pyridinedicarbonyl chloride, pyridine-2,6-dicarboxylic acid chloride, 2,6-pyridinedicarboxylicacidchloride, pyridine-2,6-dicarboyl dichloride, 2,6-pyridinedicarbony chloride, pubchem13243, tpc-i153 |
CID PubChem | 77335 |
Nom IUPAC | Chlorure de pyridine-2,6-dicarbonyle |
SMILES | C1=CC(=NC(=C1)C(=O)Cl)C(=O)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11476010
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26570.03 |
1 g |
21.40€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11486010
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26570.06 |
5 g |
46.50€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11496010
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26570.14 |
25 g |
168.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
2,6-Pyridinedicarbonyl dichloride is used as the reagent during the synthesis of pyridine-based polyamido-polyester optically active macrocycles. It is used as starting reagent during the synthesis of pyridine-bridged 2,6-bis-carboxamide Schiff?s bases. It was used in the synthesis of N,N?-bis(1-pyrenylmethyl)pyridine-2,6-dicarboxamide3
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe dichlorure de 2,6-pyridinédicarbonyle est utilisé comme réactif lors de la synthèse de macrocycles optiquement actifs polyamido-polyester à base de pyridine. Il est utilisé comme réactif de départ lors de la synthèse des bases de Schiff 2,6-bis-carboxamide pontées par la pyridine. Il a été utilisé dans la synthèse du N,N′-bis(1-pyrenylméthyl)pyridine-2,6-dicarboxamide3
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Identifiants chimiques
3739-94-4 | |
204.006 | |
GWHOGODUVLQCEB-UHFFFAOYSA-N | |
77335 | |
C1=CC(=NC(=C1)C(=O)Cl)C(=O)Cl |
C7H3Cl2NO2 | |
MFCD00006289 | |
2,6-pyridinedicarbonyl dichloride, 2,6-pyridinedicarboxylic acid chloride, pyridine-2,6-dicarbonyl dichloride, 2,6-pyridinedicarbonyl chloride, pyridine-2,6-dicarboxylic acid chloride, 2,6-pyridinedicarboxylicacidchloride, pyridine-2,6-dicarboyl dichloride, 2,6-pyridinedicarbony chloride, pubchem13243, tpc-i153 | |
Chlorure de pyridine-2,6-dicarbonyle |
Spécification
Pyridine-2,6-dicarbonyl dichloride | |
57°C to 61°C | |
Irritating | |
MFCD00006289 | |
131556 | |
2,6-pyridinedicarbonyl dichloride, 2,6-pyridinedicarboxylic acid chloride, pyridine-2,6-dicarbonyl dichloride, 2,6-pyridinedicarbonyl chloride, pyridine-2,6-dicarboxylic acid chloride, 2,6-pyridinedicarboxylicacidchloride, pyridine-2,6-dicarboyl dichloride, 2,6-pyridinedicarbony chloride, pubchem13243, tpc-i153 | |
GWHOGODUVLQCEB-UHFFFAOYSA-N | |
Chlorure de pyridine-2,6-dicarbonyle | |
77335 | |
98% |
3739-94-4 | |
284°C | |
C7H3Cl2NO2 | |
UN3261 | |
Moisture sensitive | |
Insoluble in water. | |
C1=CC(=NC(=C1)C(=O)Cl)C(=O)Cl | |
204.006 | |
204.01 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRE SOLIDE CORROSIVE, ACIDE, ORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 223-125-4
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous azote
RUO – Research Use Only