Learn More
Corning™ PYREX™ VISTA™ Petri Culture Dishes
These flat, clear Pyrex Vista dishes will withstand repeated sterilization (wet or dry). The edges are beaded to provide greater mechanical strength.
Marque: Corning™ 70165-101
Description
Ces boîtes plates et transparentes sont fabriquées en verre de silice sodocalcique et supportent les stérilisations répétées (humides ou sèches). Les bords sont perlés pour fournir une plus grande résistance mécanique. La microbille permet également d’espacer uniformément les parois latérales du fond et du couvercle, réduisant ainsi l’action capillaire de l’humidité condensée au niveau des parois. Aucune des méthodes couramment employées dans les laboratoires qui procèdent régulièrement à la stérilisation ne les affecte chimiquement ou thermiquement. La boîte couverte n’est pas étanche. Les fonds possèdent également un point de référence triangulaire en émail pour les dilutions en série.
Spécification
Transparents | |
Rond | |
À bord roulé | |
12/boîte | |
100 mm |
Verre sodocalcique | |
Boîte de Petri pour culture cellulaire | |
24/carton | |
15 mm |