Learn More
Bécher Berzelius à forme haute Pyrex™
Fabriqués en verre borosilicaté Pyrex™ et conforment aux normes ISO 3819 et DIN 12331. Le bécher Berzelius de forme haute Pyrex™ comprend des graduations blanches et une pastille de marquage pour une évaluation facile du volume avec des liquides sombres. Le bec verseur intégré permet d’éviter les déversements pendant le versement.
107.00€ - 404.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté |
---|---|
Quantité | Boîte de 10 |
Type | Bécher |
Graduated | Oui |
Certifications/Conformité | ISO 3819, DIN 12331 |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12579075
|
Pyrex
1015/02M |
50 ml |
185.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 09-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12009002
|
Pyrex
1015/04D |
100 ml |
183.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12019002
|
Pyrex
1015/06D |
150 ml |
107.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10227634
|
Pyrex
1015/10D |
250 ml |
145.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12029002
|
Pyrex
1015/14D |
400 ml |
176.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 16-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12039002
|
Pyrex
1015/18D |
600 ml |
202.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 09-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15358884
|
Pyrex
1015/22D |
1 000 ml |
190.92€
10 pièces |
Expédition estimée: 09-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12059002
|
Pyrex
1015/26D |
2 000 ml |
404.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 09-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Fabriqué en verre borosilicate Pyrex™ et conforme aux normes ISO 3819 et DIN 12331. Le bécher Berzelius de forme haute Pyrex™ possède des graduations blanches et une pastille de marquage permettant l’évaluation aisée du volume avec les liquides foncés. Le bec verseur intégré empêche les déversements pendant le versement.
- Conforment aux normes ISO 3819 et DIN 12331
- En verre borosilicaté Pyrex™
- De forme haute avec bec verseur
- Graduations et pastille de marquage blanches
Spécification
Verre borosilicaté | |
Bécher | |
ISO 3819, DIN 12331 |
Boîte de 10 | |
Oui |