Learn More
Nickel Electro™ Spatules à une extrémité cuillère en acier inox Clifton™
Comprend une spatule sur une extrémité et une cuillère sur l’autre. Les spatules à une extrémité cuillère en acier inox de Nickel-Electro™ sont rapides à nettoyer avec une apparence brillante et agréable, ce qui en fait le choix idéal pour les applications nécessitant des surfaces stériles.
Marque:  Nickel Electro™ 2012
Code produit. 15870033
  • 11.85€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Comprend une cuillère de laboratoire sur une extrémité et une spatule sur l’autre.
  • Acier inox, non magnétique avec finition brillante
  • 180 mm de long
  • Cuillère : 20 mm de large
  • Capacité de la cuillère : 2 ml
Spécification
Spécification
2 mL
Lisse
550°C
180 mm
Spatule
20 mm