Learn More
Clé de robinet d’arrêt de rechange Pyrex™
La clé de robinet d’arrêt de rechange Pyrex™ est une clé de robinet d’arrêt en PTFE de rechange entièrement interchangeable, fournie avec un dispositif de retenue.
Marque:  Pyrex SST105K
Code produit. 15718067
  • 133.00€ / 5 pièces
Expédition estimée: 07-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Clés en PTFE entièrement interchangeables pour robinets d’arrêt Pyrex™
  • Fourni complet avec dispositif de retenue à filetage en plastique
  • Les clés sont autolubrifiantes, ce qui évite le graissage du robinet d’arrêt
  • Ouverture de demi-angle de 1:10 qui allie performances et grande facilité d’utilisation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Robinet d’arrêt de 18,8 mm
PTFE
5/boîte
Alésage droit
Alésage de 4,0 mm