Learn More
Flacons pour milieux de culture ronds à col large en verre borosilicaté revêtus de plastique Pyrex™ sans bouchon
Click to view available options
Capacité (métrique):
1000 ml
100 ml
10 000 mL
2000 ml
250 ml
5000 ml
500 ml
Description
En verre borosilicaté avec revêtement en plastique transparent pour une protection renforcée contre les risques de casse mécanique.Les flacons de culture ronds à col large en verre borosilicaté revêtus de plastique Pyrex™, sans bouchon, limitent les risques d’éclats de verre et d’éclaboussures de liquide en cas de casse.Le revêtement résiste à la stérilisation à la vapeur jusqu’à 135°C. Les flacons sont fournis sans bouchon ni bague anti-goutte.
- Flacons uniquement. Fourni sans bouchon ni bague anti-goutte
- Verre borosilicaté avec revêtement en plastique transparent pour une protection supplémentaire contre la casse mécanique
- Réduit le risque de projections de verre et de liquide en cas de casse
- Code de traçabilité imprimé permettant de télécharger un certificat de lot
- Le revêtement résiste à la stérilisation à la vapeur jusqu’à 135°C
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 2000 ml |
Revêtement | Plastique |
Couleur | Transparents |
À utiliser avec (application) | Idéal pour le mélange et le stockage des milieux de culture |
Matériau | Verre borosilicaté |
Certifications/Conformité | ISO 4796 |
Autoclavable | Autoclavable |
Graduated | Oui |
Bouche | Large |
Forme | Rond |