Learn More
Bouchons à vis PBT Pyrex™
À utiliser avec des flacons de réactifs, des tubes de culture et d’autres flacons à bouchon à vis. Les bouchons à vis PBT Pyrex™ sont disponibles dans une large gamme de tailles adaptées à vos besoins en laboratoire. Les disques d’étanchéité présentent un joint intérieur inerte, une résistance à la vapeur d’eau et sont parfaits pour les travaux de culture.
Marque: Pyrex 4503/13
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Disque d’étanchéité revêtu en PTFE pour une bonne résistance chimique
- Supporte la stérilisation à l’air chaud jusqu’à 180C
- Autoclavables
Spécification
Bouchon à vis | |
PBT | |
13 mm | |
Autoclavables | |
Bouchon à vis |
Insert en caoutchouc à face en PTFE | |
20/boîte | |
Caoutchouc à face en PTFE | |
Tubes de culture |