Learn More
Cole-Parmer™ Boîtes de Petri Pyrex™
Les boîtes résistent à une stérilisation répétée humide ou sèche
Marque: Cole-Parmer™ 34551-01
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Tri facile : hauts marqués en bleu, fonds marqués en blanc.
- Ces boîtes de culture claires et plates résistent à une stérilisation répétée (humide ou sèche).
- Les bords sont perlés pour fournir une plus grande résistance mécanique.
- La bille permet également un espacement égal entre les parois du fond et du couvercle, ce qui réduit l’action capillaire de l’humidité condensée sur les côtés.
- Ces boîtes ne sont affectées chimiquement ou thermiquement par aucune des méthodes couramment utilisées dans les laboratoires où la stérilisation est un facteur majeur dans les travaux courants ou spécialisés.
- La boîte couverte n’est pas étanche.
Spécification
Verre | |
Rond | |
0,625 in | |
6 cm |
Verre | |
1,5 cm | |
2 po |