Learn More
Corning™ Septa pour flacon de culture Pyrex™
Pour une utilisation avec des bouchons PBT avec opercule
23.87€ - 80.15€
Spécification
Couleur | Naturel |
---|---|
Nbre par carton | 10/carton |
Nb par paquet | 10/Bte |
Quantité | 10/boîte |
Stérilité | Non stérile |
Code produit | Marque | Matériau | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11779485
|
Corning™
1395-45SS |
Caoutchouc de silicone | Bouchon à vis en PBT avec opercule GL45 |
80.15€
10 pièces |
Expédition estimée: 02-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10831671
|
Corning™
1395-45TS |
Caoutchouc de silicone revêtu de PTFE | Bouchon à vis en PBT avec opercule GL45 |
48.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
13409798
|
Corning™
1395-32TS |
Caoutchouc de silicone revêtu de PTFE | Bouchon à vis en PBT avec opercule GL32 |
37.25€
10 pièces |
Expédition estimée: 02-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
13479788
|
Corning™
1395-25TS |
Caoutchouc de silicone revêtu de PTFE | Bouchon à vis en PBT avec opercule GL25 |
27.52€
10 pièces |
Expédition estimée: 02-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17243474
|
Corning™
1395-25SS |
Caoutchouc de silicone | Bouchon à vis en PBT avec opercule GL25 |
23.87€
10 pièces |
Expédition estimée: 02-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Estos son varios tamaños y tipos de tapones de rosca para usar con los frascos de almacenamiento.
Spécification
Naturel | |
10/Bte | |
Non stérile |
10/carton | |
10/boîte | |
Sans bouchon |