Learn More
Flacon de culture Pyrex™
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
Description
- La base inclinée à 45° du flacon permet un pipetage beaucoup plus facile et minimise le risque de contamination
- La forme carrée du bas permet une utilisation facile dans l’espace confiné d’une armoire de biosécurité
- La forme de flacon à économie d’espace est parfaite pour le stockage dans un réfrigérateur ou un milieu chauffant dans un bain-marie
- Le flacon est gradué à 500 ml en position verticale et à 400 ml en position angulaire à 45°
- Munis d’un code de traçabilité permettant de télécharger un certificat de lot
- Les graduations en émail et pastille de marquage blanches sont imprimés sur les deux côtés du flacon pour la commodité des utilisateurs gauchers et gauchers
Spécification
Spécification
Hauteur (métrique) | 151 mm |
Type de produit | Flacon pour milieu de culture à double position |
Capacité (métrique) | 500 ml |
Couleur | Transparent |
Quantité | 4/boîte |
Plage de températures (métrique) | Jusqu’à 140°C |
Filetage (métrique) | GL56 |
Couleur de bouchon | Bleu |
Autoclavable | Autoclavable |
Graduated | Oui |