Learn More
Béchers Griffin de forme basse Pyrex™
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
800 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
10,000 ml
Description
Mesurez les liquides sur la paillasse ou la plaque chauffante sans crainte d'attaques chimiques. Les béchers Griffin de forme basse Pyrex™ sont disponibles dans une grande variété de tailles avec des graduations et une pastille de marquage blanches.
- Conforment aux normes ISO 3819 et DIN 12331
- En verre borosilicaté Pyrex™
- Excellente performance thermique
- Haute résistance aux attaques chimiques
- Graduations et pastille de marquage blanches
Spécification
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 90 mm |
Capacité (métrique) | 600 ml |
Matériau | Verre borosilicaté (type 1) |
Hauteur (métrique) | 125 mm |
Quantité | Boîte de 10 |
Type | Bécher |
Graduated | Oui |
Certifications/Conformité | ISO 3819, DIN 12331 |
Scale | Blanc |