Learn More
Boîtes de Petri en verre borosilicaté Pyrex™
En verre borosilicaté Pyrex™ pour une excellente résistance chimique et thermique. Les boîtes de Petri en verre borosilicaté Pyrex™ constituent un choix fiable pour la culture de bactéries ou de champignons dans des conditions de laboratoire.
332.00€ - 723.00€
Spécification
Bouchon inclus | Fermeture incluse |
---|---|
Matériau du bouchon | Verre borosilicate |
Matériau | Verre borosilicaté |
Forme | Rond |
Type | Boîte de Petri |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12013333
|
Pyrex
1480/02D |
55 mm | 20 mm |
332.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 23-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12023333
|
Pyrex
1480/06D |
75 mm | 20 mm |
358.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 10-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12033333
|
Pyrex
1480/08D |
94 mm | 20 mm |
358.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
12043333
|
Pyrex
1480/10D |
114 mm | 20 mm |
348.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 30-10-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11333704
|
Pyrex
1480/12D |
143 mm | 30 mm |
723.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 02-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Spécialement formées pour garantir une épaisseur de paroi uniforme et des performances optiques homogènes
- Autoclavables
- Le couvercle hermétique protège l’environnement propre
Specifications
Fermeture incluse | |
Verre borosilicaté | |
Boîte de Petri |
Verre borosilicate | |
Rond |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Boîtes de Petri en verre borosilicaté Pyrex™