Learn More
Éprouvette graduée en verre Pyrex™, classe A
En verre borosilicaté résistant aux produits chimiques. L’éprouvette graduée en verre Pyrex™ de classe A porte des graduations en émail blanc pour garantir la parfaite visibilité des liquides, quelle que soit leur couleur. Dotée d’un socle hexagonal, les éprouvettes robustes sont disponibles en plusieurs volumes.
28.20€ - 286.00€
Spécification
Type de base | Hexagonale |
---|---|
Couleur de la balance | Blanc |
Type | Bouteille graduée |
Matériau | Verre borosilicaté |
Certifications/Conformité | BS 604, DIN 12680, ISO 4788 |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12049867
|
Pyrex
3201/18 |
2000 ml | 20 ml |
91.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11903789
|
Pyrex
3201/02 |
5 ml | 0.1 ml | ||||||
12594277
|
Pyrex
3201/04 |
10 ml | 0,2 ml |
28.20€
2 pièces |
Expédition estimée: 20-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11913789
|
Pyrex
3201/06 |
25 ml | 0,5 ml |
30.85€
2 pièces |
Expédition estimée: 20-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11923789
|
Pyrex
3201/08 |
50 ml | 1 ml |
39.25€
2 pièces |
Expédition estimée: 14-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11933789
|
Pyrex
3201/10 |
100 ml | 1 ml |
89.00€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12093333
|
Pyrex
3201/12 |
250 ml | 2 ml |
95.50€
2 pièces |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11943789
|
Pyrex
3201/14 |
500 ml | 5 ml |
139.00€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11953789
|
Pyrex
3201/16 |
1000 ml | 10 ml |
286.00€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
En verre borosilicaté résistant aux produits chimiques. Les éprouvettes en verre Pyrex™ de classe A sont graduées avec des traits en émail blanc pour une grande visibilité des liquides, quelle que soit leur couleur. Dotée d’un socle hexagonal, les éprouvettes robustes sont disponibles en plusieurs volumes.
- Caractéristiques : base hexagonale robuste, marquages blancs en céramique, diverses capacités disponibles
- Classe A : certifié conforme aux réglementations allemandes relatives à l’étalonnage et porte le symbole de conformité "H"
- Certificat de lot : porte un numéro de série individuel à des fins de traçabilité conformément aux normes nationales
- Conformité : ISO 4788
Spécification
Hexagonale | |
Bouteille graduée | |
BS 604, DIN 12680, ISO 4788 | |
Émail blanc |
Blanc | |
Verre borosilicaté | |
Classe A |