Learn More
Éprouvettes graduées en verre borosilicaté PYREX™
Graduations en céramique bleue imprimées pour une meilleure visibilité. Les éprouvettes en verre borosilicaté Pyrex™ de forme haute offrent une résistance chimique supérieure.
136.00€ - 1400.00€
Spécification
Type de base | Hexagonale |
---|---|
Couleur de la balance | Bleu |
Type | Bouteille graduée |
Matériau | Verre borosilicaté |
Certifications/Conformité | BS 604, DIN 12680, ISO 4788 |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12682042
|
Pyrex
3280-1L |
1000 ml | 10 ml |
430.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 22-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12652042
|
Pyrex
3280-100 |
100 ml | 1 ml |
157.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 14-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12672042
|
Pyrex
3280-500 |
500 ml | 5 ml |
335.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 22-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10043927
|
Pyrex
3280-250 |
250 ml | 2 ml |
211.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 22-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12642042
|
Pyrex
3280-50 |
50 ml | 1 ml |
136.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 20-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15527710
|
Pyrex
3280-2L |
2000 ml | 20 ml |
1400.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 20-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Graduations en émail bleu imprimées pour une meilleure visibilité.Les éprouvettes en verre borosilicaté Pyrex™ de forme haute offrent une meilleure résistance chimique.
- Base hexagonale pour une grande stabilité
- La fabrication à usage intensif augmente la résistance mécanique et réduit le risque de bris (baisse des coûts et amélioration de la sécurité de l’utilisateur)
- Le rebord fortement perlé et le bec verseur permettent une distribution facile et propre
- Classe B.
- Conformes à la norme ISO 4788
Spécification
Hexagonale | |
Bouteille graduée | |
BS 604, DIN 12680, ISO 4788 | |
Émail bleu |
Bleu | |
Verre borosilicaté | |
Classe B. |