Learn More
Éprouvette en verre Pyrex™ avec bouchon en polyéthylène et pied détachable
En verre borosilicaté Pyrex™ et en PE pour sa dureté, sa stabilité et sa résistance chimique supérieure. L’éprouvette en verre borosilicaté Pyrex™ avec bouchon en PE et pied amovible est un appareil remarquable de mesure et de mélange des liquides en laboratoire.
36.95€ - 67.55€
Spécification
Type de base | Hexagonale |
---|---|
Couleur de la balance | Blanc |
Forme | Rond |
Type | Bouteille graduée |
Matériau | Verre borosilicaté |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10243790
|
Pyrex
3215/10P |
100 ml | 1 ml |
42.75€
2 pièces |
Expédition estimée: 20-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11393564
|
Pyrex
3215/06MP |
25 ml | 0,5 ml |
39.60€
2 pièces |
Expédition estimée: 14-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11303574
|
Pyrex
3215/08P |
50 ml | 1 ml |
36.95€
2 pièces |
Expédition estimée: 20-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11313574
|
Pyrex
3215/12P |
250 ml | 2 ml |
67.55€
2 pièces |
Expédition estimée: 14-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass and polyethylene for strength, stability and superior chemical resistance. Pyrex™ Borosilicate Glass Cylinder with Polyethylene Stopper and Detachable Foot is an excellent device for measuring and mixing liquids in a laboratory.
- Éprouvette en verre borosilicaté : graduations en émail blanc pour une parfaite visibilité
- Pied hexagonal amovible en polyéthylène : absorbe les impacts, réduit le risque de bris et offre une grande stabilité
- Interchangeable : bouchon en polyéthylène
- Classe B.
- Conformité : DIN 12680, BS 604, ISO 4788
- Pièces de rechange : disponibles séparément
Spécification
Hexagonale | |
Rond | |
Verre borosilicaté | |
Classe B. | |
Émail blanc |
Blanc | |
Bouteille graduée | |
BS 604, DIN 12680, ISO 4788 | |
Pied amovible, bouchon en polyéthylène | |
Polyéthylène |