Learn More
Bouchons de réparation pour entonnoir Pyrex™ avec clé en PTFE
Comporte une extrémité évasée pour un raccordement à la base de l’entonnoir
Marque:  Pyrex SST704
Code produit. 13481899
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Avec une extrémité évasée pour le raccordement à la base de l’entonnoir et une tige de 100 mm de long avec pointe coudée
  • Alésage droit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Réparation de l’entonnoir
Diamètre du robinet d’arrêt : 18.8 mm ; Clé à alésage : 4 mm
Glass
Clé en PTFE