Learn More
Bouchons de réparation pour entonnoir Pyrex™ avec clé en PTFE
Comporte une extrémité évasée pour un raccordement à la base de l’entonnoir
Marque: Pyrex SST703
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Avec une extrémité évasée pour le raccordement à la base de l’entonnoir et une tige de 100 mm de long avec pointe coudée
- Alésage droit
Spécification
Réparation de l’entonnoir | |
Diamètre du robinet d’arrêt : 14.5 mm ; Clé à alésage : 2.5 mm | |
Glass | |
Clé en PTFE |