Learn More
PYREX™ Flacons volumétriques de classe A avec bouchon conique standard en verre
Avec bouchon à pastille en verre
Marque: PYREX™ 34505-36
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
La résistance de ces flacons a été considérablement améliorée par des corps soufflés par la machine, auxquels sont scellés des raccords à tubulure lourde, outillés pour des bouchons en verre coniques standard. La ligne de graduation est nette et permanente. Les grandes lettres moulées blanches rendent l’inscription facile à lire. Les tailles 1 ml et 2 ml ont la forme des tubes à essai. Les tailles 3 L à 6 L sont dotées de bouchons coniques standard à pastille.
Pour le bouchon uniquement, voir n° de catalogue 7650 et 7661.