Learn More
Corning™ Pipettes sérologiques jetables en verre PYREX™ en kit de boîtes à couvercle
Les pipettes jetables sont étalonnées pour délivrer un volume donné avec soufflage. Conditionnés dans une boîte à couvercle pour maintenir les pipettes en rack.
261.28€ - 399.36€
Spécification
Bouchon d’aspirateur | Oui |
---|---|
Calibré | Oui |
Certifications/Conformité | ASTM E714 |
Matériau | Pyrex™ |
Stérilité | Stérile |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10048662
|
Corning™
7078D-5 |
5 ml |
325.83€
400 pièces |
Expédition estimée: 18-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10662234
|
Corning™
7078D-10 |
10 ml |
399.36€
400 pièces |
Expédition estimée: 18-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10652234
|
Corning™
7078D-1 |
1 ml |
261.28€
500 pièces |
Expédition estimée: 18-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Ces pipettes sont étalonnées “pour délivrer un volume donné” avec soufflage. Les pipettes sont conditionnées dans une boîte à couvercle pour les maintenir en rack. Ces boîtes de pipettes sont scellées dans des sachets en PE pour garantir la stérilité. Le code couleur ISO est imprimé directement sur la bande déchirable pour une identification facile par taille. Référence : ASTM E-714.
Spécification
Oui | |
ASTM E714 | |
Stérile | |
Rond | |
Oui |
Oui | |
Pyrex™ | |
Oui | |
Pipette sérologique |