Learn More
Bouchon pour flacon de culture PYREX™
Pour une utilisation avec les flacons de culture 1135, les flacons Fernbach 1138/10 et les flacons à baffles 1141.
70.25€ - 316.00€
Spécification
Nb par paquet 10
Autoclavable Autoclavable
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Matériau du bouchon Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Matériau du bouchon Prix Quantité et disponibilité  
12524917
Afficher les documents Détails de la promotion
Pyrex
4540/38P
Polypropylène
70.25€
10 pièces
Expédition estimée: 11-03-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12687266
Afficher les documents Détails de la promotion
Pyrex
4550/38M
Aluminium
316.00€
10 pièces
Expédition estimée: 25-02-2025
Description
  • Deux types de bouchon : aluminium anodisé, PP à deux positions
  • Convient à l’autoclavage
Spécification
Spécification
10